Eksikaattorikannet, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
467-1375EA 140 EUR
467-1375 467-1390 467-1280 467-1290 467-1180 467-1260 467-1380 467-1160 467-1185 467-1385 467-1275 467-1285 467-1175 467-1190
Eksikaattorikannet, DURAN®
Kannet Eksikaattorikannet
DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkkaat sileät kannet eksikaattorille. Kansissa joko nuppi tai NS-liitos hanalle (Novus) tai kierreliitos hanalle (Mobilex).
Sertifikaatit: According to DIN ISO 13130