Hait: Eksikaattorilevyt
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliiniset eksikaattorilevyt. Keskireiän halkaisija 20 mm, suodatusreikien halkaisija noin 5 mm. Voidaan käyttää eksikaattoreissa, joiden ilmoitettu ...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Eksikaattori, Plate, Porcelain, Halk.: 140 mm
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Tuoteluettelon nro: (467-3100)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Särkymättömässä eksikaattorilevyssä on metalli päällystetty sulatetulla, tarttumattomalla, korroosionkestävällä ja kemiallisesti reagoimattomalla las...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Rei'itetyt PP-eksikaattorilevyt. Voidaan käyttää seuraavien eksikaattoreiden kanssa: 467-2115, 467-2120 ja 467-2125. Käytetään vain huonelämpötilassa,...
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Kuvaus: Posliiniset eksikaattorilevyt. Keskiaukon halkaisija 20 mm, suodatinaukkojen halkaisija noin 5 mm. Voi käyttää kaikissa eksikaattoreissa, jo...
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Tuoteluettelon nro: (WITG8.535.005)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Tuoteluettelon nro: (NALG5306-0130)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Eksikaattori, Plate, PC, Halk.: 343 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom