Purkki, irrallisella kannella varustetut astiat, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
216-3312EA 78.4 EUR
216-3312 216-3304 216-3308 216-3306
Purkki, irrallisella kannella varustetut astiat, DURAN®
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes