Soluviljelyalustat, Soluviljelymaljat in vitro -hedelmöitykseen, Falcon®
Toimittaja: Corning
Falcon®
734-2406EA 189 EUR
734-2406 734-0398 734-0068
Soluviljelyalustat, Soluviljelymaljat in vitro -hedelmöitykseen, Falcon®
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
PS, steriili, kansi. Testatut ja sertifioidut muovitarvikkeet in vitro -hedelmöitykseen (IVF) takaavat yhdenmukaisuuden ja ovat helppokäyttöisiä. Näiden maljojen pinnat ovat sileät ja optisesti kirkkaat, mikä takaa munasolujen ja alkioiden optimaalisen käsittelyn ja tarkkailun. Kannet mahdollistavat aseptisen käsittelyn ja takaavat tasaisen ilmanvaihdon ja kosteusprosentin.
  • Ei embryotoksinen, ei sisällä pyrogeeneja eikä sytotoksiineja
  • Soluviljelykäsitelty, joten pinta on tasaisen hydrofiilinen
  • Steriloitu gammasäteilytyksellä
  • Steriili käärepakkaus
  • Pussit ovat uudelleensuljettavia
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Tilaustiedot: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.