Soluviljelymaljat, kollageeni I -päällystetyt, Corning® BioCoat™
Toimittaja: Corning
Corning® BioCoat®
734-0136EA 160 EUR
734-0136 734-0202 734-0109 734-0280 734-0141 734-0281 734-0275
Soluviljelymaljat, kollageeni I -päällystetyt, Corning® BioCoat™
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
PS päällystetty rotanhännän kollageenilla tyyppi I, steriili, ei-pyrogeeninen.
  • Valmistettu tarkkaan valvotussa ympäristössä ja testattu tarkasti, mikä takaa tuotteiden yhtenäisyyden ja toimivuuden
  • Voidaan säilyttää huonelämpötilassa kuivissa olosuhteissa