VWR®, Dishes, Crystallising
Toimittaja: VWR
216-0070EA 22.8 EUR
216-0070 216-0073 216-0062 216-0063 216-0074 216-0071 216-0060 216-0072 216-0061 216-0077 216-0066 216-0078 216-0067 216-0075 216-0064 216-0076 216-0065 216-0068 216-0079 216-0069
VWR®, Dishes, Crystallising
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Kiteytysmaljat
Borosilikaatti 3,3 lasi, nokan kanssa tai ilman.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korkea lämmönkestävyys 500 °C:seen asti
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta kestää hyvin lämpötilan muutoksia
Kohtuuhintainen vaihtoehto moneen käyttötarkoitukseen. Pyöreä merkintäalue.
DIN 12337 (ilman kaatonokkaa)
DIN 12338 (kaatonokka)