Hait: Haihdutusaltaat/-maljat
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliini, lasitettu.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, nokan kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliinia, lasitettu.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, nokan kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia (3.3), nokan kanssa.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Evaporating dish, made of nickel, with spout.
Toimittaja: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Kuvaus: Basins (capsules) with flat bottom.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Evaporating dishes, made of nickel, lid with knob.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkas, nokan kanssa.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Evaporating dishes are made of PTFE.
Toimittaja: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Kuvaus: Basins with round bottom and spout made from quartz Vitreosil®.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of nickel 99,5 %.
Tuoteluettelon nro: (216-1293)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Evaporating dishes, made of PFA, translucent, with spout.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Evaporating dishes, PFA, with spout.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom