Haihdutusmalja, matala
Toimittaja: Haldenwanger
216-1210EA 13.9 EUR
216-1210 216-4285 216-1211 216-1214 216-1215 216-1212 216-1213 216-1218 216-1216 216-1217
Haihdutusmalja, matala
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Posliini, lasitettu.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (1000 °C)
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
Sopii useisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Kaatonokka ja litteä pohja. Valkoiseksi lasitettu ulkopuolen pohjaa lukuun ottamatta.
Sertifikaatit: EN 60672-3 Group C100, Type C110