Haihdutusmalja, puolisyvä
Toimittaja: Haldenwanger
216-4281EA 19 EUR
216-4281 216-4282 216-4283 216-4284 216-1232 216-1233 216-1230 216-1231 216-1236 410-9321 216-1237 216-1234 216-1235 216-1238 216-1239
Haihdutusmalja, puolisyvä
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Posliini, lasitettu.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (1000 °C)
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
Kaatonokka ja pyöreä pohja. Valkoinen lasitus sisä- ja ulkopuolella, 580 ja 1000 ml maljoissa vain sisäpuolella.
Sertifikaatit: EN 60672-3 Group C100, Type C110