Haihdutusmalja, matala
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
216-0177EA 59.5 EUR
216-0177 216-0174 216-0175 216-0178 216-0173 216-0176
Haihdutusmalja, matala
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
PTFE, kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää lämpötiloja -200...+280 °C
  • Erityisen sileät sisäseinät estävät kontaminaatiota
Paksut seinämät, kartiomainen. Vankka ja särkymätön.