Haihdutusmalja, korkea
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
216-0179EA 18.1 EUR
216-0179 216-0181 216-0184 216-0183 216-0182 216-0185 216-0180
Haihdutusmalja, korkea
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
PTFE, kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää lämpötiloja -200...+280 °C
  • Erityisen sileät sisäseinät estävät kontaminaatiota
Paksut seinämät, kartiomainen. Vankka ja särkymätön.