Haihdutusmalja, ranskalainen malli
Toimittaja: Haldenwanger
216-0370EA 18.2 EUR
216-0370 216-0371 216-0374 216-0375 216-0372 216-0373 216-0289
Haihdutusmalja, ranskalainen malli
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Posliini, lasitettu.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (1000 °C)
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
Sopii useisiin laboratorion käyttötarkoituksiin. Kaatonokka ja litteä pohja. Valkoiseksi lasitettu.