Haihdutusmaljat
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
216-0087EA 15.1 EUR
216-0087 216-0092 216-0088 216-0083 216-0084 216-0091 216-0090 216-0089 216-0085 216-0086
Haihdutusmaljat
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Borosilikaattilasia (3.3), kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korkea lämmönkestävyys 500 °C:seen asti
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta kestää hyvin lämpötilan muutoksia
Kohtuuhintainen vaihtoehto moneen käyttötarkoitukseen. Litteä pohja ja matta merkintäalue.
Sertifikaatit: DIN 12336