Polttoastiat
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 15.7 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Polttoastiat
Punnitusastiat Polttoalustat
Posliiniastiat, lasitetut sisältä ja ulkoa, paitsi pohja.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
Suorakulmaisissa astioissa kaltevat reunat.
Ilmoitetut mitat ovat L×S×K suorakulmaisten astioiden kohdalla ja muiden kohdalla Ø×K.