Hait: Instrumenttialustat/-astiat
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Shaking bath, Yleisalusta, vaihto (pullokapasiteetti: 24×25, 18×50, 10×100, 6×250, 4×500 ml)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polycarbonate base tray, for VWB2 2, Polycarbonate base tray, for VWB2 2
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stainless steel base tray, for VWB2 26
Tuoteluettelon nro: (466-3162)
Toimittaja: Binder
Kuvaus: The instrument tray is used for storing instruments during sterilisation processes.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel, corrosion-resistant, 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of 18/10 steel.
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Shaking bath, Rei'itetty pohjataso ruostumatonta terästä, mahdollistaa hauteen käytön sekoittamattomana hauteena
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Melamine, white.
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Stainless steel perforated base trays enable baths to be used as an unstirred bath.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs, 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of 18/10 steel.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Trays for various uses. In laboratories, doctors’ surgeries, hospitals, pharmacies, the foodstuffs industry - wherever there is a need for clean stora...
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs, 18/10.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel, 18/10.
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: Made from 304 stainless steel.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom