Instrumenttiastia, kannellinen
Toimittaja: Bochem
216-0052EA 131 EUR
216-0052 216-1739 216-0050 216-0055 216-0056 216-0053 216-0054 216-0057
Instrumenttiastia, kannellinen
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Instrumenttialustat/-astiat
Ruostumaton teräs, 18/10.
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
  • Elektrolyyttipinnoitus, antimagneettinen
  • Hyvä kemikaalien kestävyys, hyvä lämmönkestävyys