Instrumenttiastia, kannellinen
Toimittaja: Bochem
216-0030EA 153 EUR
216-0030 216-0029
Instrumenttiastia, kannellinen
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Instrumenttialustat/-astiat
Ruostumaton teräs, 18/10.
  • Pyöreät kulmat helpottavat nopeaa puhdistusta
  • Elektrolyyttipinnoitus, antimagneettinen
  • Hyvä kemikaalinkestävyys, hyvä lämmönkestävyys
Upotekahvallinen kansi, voidaan pinota.