Hait: Petrimaljat
Tavallisimmat kertakäyttöiset petrimaljat ovat pyöreitä, värittömästä muovista valmistettuja ja kannella varustettuja. Materiaaliltaan maljat voivat olla esimerkiksi polystreeniä (PS) tai polymetyylipenteeniä (PMP). Lasinen petrimalja on myös edelleen on saatavana. Kontaktimaljoja voidaan käyttää automatisoiduissa maljanvalulaitteistoissa. Petrimaljoja on olemassa myös värillisinä, joita käytetään kuitenkin tavallisimmin esim. opetuskäytössä. Petrimaljan pohjaosa voi olla sileä, osiotu tai ruudutettu. Kansiosa voi olla tiivis ja sileä tai siinä on ilmausaukkoja eli ns. nystyröitä.
Tavallisimmat kertakäyttöiset petrimaljat ovat pyöreitä, värittömästä muovista valmistettuja ja kannella varustettuja. Materiaaliltaan maljat voivat olla esimerkiksi polystreeniä (PS) tai polymetyylipenteeniä (PMP). Lasinen petrimalja on myös edelleen on saatavana. Kontaktimaljoja voidaan käyttää automatisoiduissa maljanvalulaitteistoissa. Petrimaljoja on olemassa myös värillisinä, joita käytetään kuitenkin tavallisimmin esim. opetuskäytössä. Petrimaljan pohjaosa voi olla sileä, osiotu tai ruudutettu. Kansiosa voi olla tiivis ja sileä tai siinä on ilmausaukkoja eli ns. nystyröitä.
70  results were found
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS. Nämä mikrobiologian sovelluksiin tarkoitetut astiat valmistetaan tiukoissa aseptisissa olosuhteissa käyttäen online-tuotantoa ja -pakkauksia (ISO ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made from borosilicate 3.3 glass that can, therefore, be sterilised and/or used for applications that require heat. These reusable glass Petri dishes ...
Tuoteluettelon nro: (516-8020)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Analyslide®-petrimaljassa on suorakulmainen pohja ja pyöreä kammio, johon sopii 47 mm:n kalvosuodatin. Näyte on suojassa mikroskooppitutkimuksen ...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOT1184071)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda-lime glass. Hydrolytic class III.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda-kalkkilasi. Hydrolyyttinen luokka III. Taulukossa mainittu halkaisija on kannen ulkohalkaisija. Korkeus viittaa vain pohjan korkeuteen.
Toimittaja: Sterilin
Kuvaus: Puhdasta polystyreeniä, ei sisällä sytotoksiineja. Vakiomallisia 90 mm:n petrimaljoja käytetään mikro-organismien viljelyyn kiinteässä elatusaine...
Toimittaja: Sterilin
Kuvaus: Ihanteellinen käytettäväksi, kun tarvitaan säästöjä media- tai inkubaattoritilassa.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkas. Tätä levyä käytetään lääke- tai elintarviketeollisuudessa, myös sairaalaympäristöissä näytteenottopintojen, ku...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: PS-malja, selluloosa imutyyny. Sopii hyvin kalvosuodatintekniikkaa käyttäviin mikrobiologisiin analyyseihin. Imutyynyllisiä petrimaljoja voidaan käytt...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. With sections. Underside of the base has three rests for stability.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Glass pressed DURAN®. Without sections. Underside of the base has three rests for stability.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Korkealaatuinen PS. Neliön malliset petrimaljat erinomaisella optisella laadulla sekä lämmönkestolla. Soveltuvat mm. mikroskooppi-analyyseihin sekä kä...
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Valmistettu kristallinkirkkaasta PS:stä parhaaseen mahdolliseen käyttöön mikroskooppisissa sovelluksissa. Versiot tuuletusaukoilla tai ilman.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Petrimaljat, Ruostumaton teräs 18/10, Halk.: 60 mm, Kork.: 20 mm, Ei steriili
Tuoteluettelon nro: (734-0458)
Toimittaja: Sterilin
Kuvaus: PS, with lid. Colour coded Petri dishes especially suitable for the identification of group work within teaching laboratories.
UOM: 1 * 500 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom