Petrimaljat
Toimittaja: Greiner bio-one
391-0558EA 168 EUR
391-0558 391-0487 391-0486 391-3665 391-0488 391-3655 391-2079 391-3664 391-0493 391-3661 391-3662 391-0490 391-3660 391-0261 391-0491 391-2072
Petrimaljat
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Valmistettu kristallinkirkkaasta PS:stä parhaaseen mahdolliseen käyttöön mikroskooppisissa sovelluksissa. Versiot tuuletusaukoilla tai ilman.
  • Helppo pinota
  • Tukeva rakenne antaa hyvän lämmönkestävyyden työskenneltäessä kuuman agarin kanssa
  • Nystyrällisessä maljassa ilmanvaihto on tehokkaampaa, ja sileä malja ilman nystyröitä soveltuu hyvin pitkiin inkubointiaikoihin