Petrimaljat, Steriplan®, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-2890EA 19.3 EUR
391-2890 391-2805 391-2820 391-2831 391-2810 391-2840 391-2830 391-2860 391-2850 391-2880 391-2870
Petrimaljat, Steriplan®, DURAN®
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Soda-kalkkilasi. Hydrolyyttinen luokka III. Taulukossa mainittu halkaisija on kannen ulkohalkaisija. Korkeus viittaa vain pohjan korkeuteen.