Petrimaljat, Sterilin®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
391-2020EA 791 EUR
391-2020 391-2042 391-2021 391-2041 391-2019 391-2022
Petrimaljat, Sterilin®
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Ihanteellinen käytettäväksi, kun tarvitaan säästöjä media- tai inkubaattoritilassa.
  • Valmistettu aseptisesti puhdastilaolosuhteissa (luokka 7, ISO 14644), mikrobiologisten kontaminaatioiden välttämiseksi
  • 55 mm:n maljaan mahtuu 47 mm kalvosuodatin, joka on yleinen veden laadun testauksessa
  • 50 mm (syvä malli) maljan syvyys on yli 20 mm, ja ne soveltuvat hyvin nestemäisille aineille
Mitat ovat pohjan ulkohalkaisija ja ulkokorkeus (mm)