Petrimaljan kantoteline, Poxygrid®
Toimittaja: Bel-Art
391-2013EA 271 EUR
391-2013 391-2011
Petrimaljan kantoteline, Poxygrid®
Koeputkitelineet Petrimaljojen säilytystelineet
Epoksipinnoitteinen teräslankateline.
  • Helppo täyttää ja tyhjentää päältä päin
  • Muovisille, halkaisijaltaan 100 mm:n (myös 90 mm:n) petrimaljoille (ei sovellu lasisille petrimaljoille)
L×S×K: 108×108×356 mm (1 pino, 20 astialle)
L×S×K: 343×105×305 mm (3 pinoa, 42 astialle)