Värjäysmaljat
Toimittaja: Hecht
631-0347EA 30.4 EUR
631-0347 631-0346 630-2600
Värjäysmaljat
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Soda-kalkkilasi.
  • Kannellinen
Värjäysmalja 76×26 mm:n aluslasille tai aluslaseille, joiden leveys on enintään 45 mm.