VWR®, Kertakäyttöiset punnitusastiat
Toimittaja: VWR
VWR®
611-1377EA 47.5 EUR
25433-016 611-1377 611-1376 611-1375 611-1374 25433-020 611-1373 25433-014 25433-022
VWR®, Kertakäyttöiset punnitusastiat
Punnitusastiat Punnitusastiat
Alumiini, kevyt mittari.
  • Reunuksen muotoilu tekee astiasta vakaan
  • Ei kontaminantteja, öljytön
  • Pinottava
Soveltuvat erinomaisesti punnitukseen, näytteenottoon, annosteluun, säilytykseen, elintarviketuotantoon, haihduttamiseen ja laboratorion yleisiin sovelluksiin.