Kertakäyttöiset punnitusastiat
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
611-1378EA 26.5 EUR
VWRU16005-126_U 611-1378 611-1379 611-1372 611-1371 611-1362 VWRU16005-126 VWRU12577-081
Kertakäyttöiset punnitusastiat
Punnitusastiat Punnitusastiat
Alumiini.
  • Tasainen pohja ja rypytetyt reunat parantavat astian lujuutta
  • Reunalippaan on helppo tarttua
  • Öljytön
  • Lievästi kapeneva muoto helpottaa pinoamista
Kestävissä kertakäyttöastioissa on rypytetyt reunat ja lippa. Soveltuu erinomaisesti punnitukseen, annosteluun ja säilytykseen. Voidaan käyttää myös haihdutusmaljoina, säilytysastioina ja pölyltä suojaavina kansina.