VWR®, Disposable Weighing and Drying Dishes or Pans
Toimittaja: VWR
VWR®
611-1354EA 45.9 EUR
611-1354 611-1353 611-1352 611-1351 611-1350 611-3658 611-3659 611-1380
VWR®, Disposable Weighing and Drying Dishes or Pans
Punnitusastiat Punnitusastiat
Alumiinista valmistetut astiat ja pannut.
  • Yhteensopiva useimpien vaakojen ja kuivainten kanssa
  • Öljytön
  • Lievästi kapeneva muoto helpottaa pinoamista
Kestävät, kertakäyttöiset punnitusastiat. Soveltuvat erinomaisesti punnitukseen, annosteluun, säilytykseen ja kuivaamiseen.