  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Annostelijat
256  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
Annostelijoita on hyvin paljon erilaisia. Nesteannostelijoista löytyy mm. pulloannostelijat, kallistuspipetit (kallistuspullot), ruiskuannostelijat, saippua-annostelijat, desinfiointiaineannostelijat sekä parafiinivaha-annostelijat. Myös pulveriannosteijoita löytyy. Toisaalta annostelijoita on myös yksittäisten tuotteiden annosteluun tarkoitettuja tuotteita mm. teippiannostelijat, henkilösuojain annostelijat (käsinetelineet, telineet hengityssuojaimille, myssytelineet, suojalasitelineet, pyyheannostelijat, liina-annostelijat). Lisäksi olemassa on myös parafilmiannostelija sekä alumiinifolioannostelija.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"256"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Epoksipinnoitteinen teräslanka. Telineisiin mahtuu yleisesti käytetyt käsinelaatikkomallit.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä pidikkeet on valmistettu kestävästä, kirkkaasta akryylistä, minkä ansiosta käsineiden koko ja materiaali on helppo nähdä. Jokaisessa pidikkeessä ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Säädettävä tilavuus, autoklavoitava.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Tuoteluettelon nro: (525-0672)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Säädettävä tilavuus, voidaan autoklavoida.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Tuoteluettelon nro: (631-0726)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Parafilm® M -tiivistekalvon puhtaana säilyttämiseen ja helppoon annosteluun.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 256
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava