  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
kaesienpesuaineen-annostelijat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (115-2098)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kestävä, seinään kiinnitettävä saippua-annostelija vaahtosaippuoille.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Tuoteluettelon nro: (KIMB11329)
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-1940)
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EVONIFS1LDSMD)
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   InstantFOAM 1000 -annostelija soveltuu yritysten WC-tiloihin sekä pitopalvelu- ja sairaalakäyttöön.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   Manuaaliset Deb-annostelijat ovat helppokäyttöisiä, ja ne voi täyttää yleissaippualla tai -puhdistusaineella.
Toimittaja:  Deb-STOKO
Kuvaus:   Cleanse Washroom on helppokäyttöinen ihonhoitotuotteiden annostelija, jonka voi täyttää saippualla tai puhdistusaineella.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 47
  1  2  3  4  5  6  Seuraava