Kosketukseton saippua-annostelija
Toimittaja: VWR Collection
Touch-Free
129-0486EA 161 EUR
129-0486
Kosketukseton saippua-annostelija
Soap Dispensers and Lotion Soap Dispensers
Kosketusvapaa saippuan annosteluyksikkö vähentää tehokkaasti ristikontaminaatiota ja jätettä puhdastiloissa ja niiden apualueilla.
  • Taloudellinen, vuotamaton, jätteetön yksikkö voidaan kiinnittää seinälle
  • Elektroninen silmä aktivoi annostelijan, joka annostelee saippuaa, voidetta tai desinfiointiainetta käsille puhtaasti ja turvallisesti
Sopii käytettäväksi Micronovan 500 ml:n pumppupullojen kanssa.
Sertifikaatit: OSHA, CDC, ADA
Toimitustiedot: neljä D-koon paristoa.