Hait: Huumetestit
Huumetestillä voidaan osoittaa huumeiden <br />käyttö mm. virtsasta, verestä ja syljestä. Hengitysilmasta voidaan määrittää veren alkoholipitoisuus. Pikatesti on mahdollista tehdä välittömästi testattavan vieressä. Testeillä on mahdollista osoittaa useita huumausaineita <br />samanaikaisesti. Testit ovat luotettavia ja nopeita ja helppoja käyttää. Testejä on saatavissa kvalitatiivisia, semikvantitatiivisia ja kvantitatiivisia one-step testejä. Näytteen laadun varmistamiseen on myös saatavissa testejä.
Huumetestillä voidaan osoittaa huumeiden
käyttö mm. virtsasta, verestä ja syljestä. Hengitysilmasta voidaan määrittää veren alkoholipitoisuus. Pikatesti on mahdollista tehdä välittömästi testattavan vieressä. Testeillä on mahdollista osoittaa useita huumausaineita
samanaikaisesti. Testit ovat luotettavia ja nopeita ja helppoja käyttää. Testejä on saatavissa kvalitatiivisia, semikvantitatiivisia ja kvantitatiivisia one-step testejä. Näytteen laadun varmistamiseen on myös saatavissa testejä.
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This kit provides a convenient means of screening suspect material for restricted drugs. The scheme and reagents were developed at the laboratory of t...
Tuoteluettelon nro: (321761U)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This kit comprises materials for 40 tests.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Tuoteluettelon nro: (SUREBUS)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: Panels available for testing up to ten drugs. Ideal for pinpointing which drug is being abused. Specials also available depending on quantities, pleas...
Tuoteluettelon nro: (SUREAMCAL)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this servic...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SUREHA)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-1245)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: For single use, occasional or at incident alcohol testing. The saliva alcohol test strip is a rapid, highly sensitive method to detect the presence of...
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (SUREHAK)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SUREPLCAC)
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: The integrated cup combines the collection cup and drug test into an efficient and easy to use product. Highly accurate, the integrated cup detects up...
Toimittaja: SURESCREEN
Kuvaus: All the features of a test strip with the added benefit of a sample well and pipette transfer, ideal for small volume samples.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom