Kertakäyttöiset korvatulpat, 1100/1110
Toimittaja: 3M
111-1022EA 86.5 EUR
111-1022 111-1021
Kertakäyttöiset korvatulpat, 1100/1110
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
Pehmeät, sileät, likaa hylkivät vaahtomuovikorvatulpat muovautuvat kummankin korvan ainutlaatuiseen muotoon erinomaisen kuulonsuojauksen takaamiseksi.
  • Oranssit korvatulpat näkyvät hyvin
  • Korvatulppia voidaan käyttää lisäsuojana kupusuojainten kanssa
  • Nauhalliset tulpat on nopea irrottaa ja helppo käsitellä
Kartiomalliset tulpat mahtuvat mukavasti hyvinkin eri kokoisiin korviin.
SNR: 37 dB.
Sertifikaatit: EN 352-2.
Varoitus: * One size fits all.