Sangalliset korvatulpat, 1310
Toimittaja: 3M
111-1031EA 124 EUR
111-1031 111-1074 111-1032 111-1688 111-0445 111-0446
Sangalliset korvatulpat, 1310
Korvatulpat Sangalliset korvatulpat
Nämä korvatulpat ovat ihanteellisia pitkäaikaiseen käyttöön melutason muuttuessa.
  • Joustavat sangat eivät paina ja tuntuvat mukavilta käyttäjän koosta riippumatta
  • Sangan voi viedä pään taakse tai leuan alle
  • Hygieeniset, pyöreät tulpat eivät työnny korvakäytävään
  • Edulliset vaihtotulpat on helppo asettaa paikoilleen
SNR: 26 dB
Sertifikaatit: EN 352-2