Hait: Uutoshylsyt
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Puhdasta puuvillaselluloosaa. Sopivat kaikkiin uutintyyppeihin (Soxhlet, Büchi, Gerhardt jne.).
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, Borosilicate glass.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Tuoteluettelon nro: (537-0028)
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Ahlstrom-Munksjö
Kuvaus: Aste ET/401
Sopii etenkin orgaanisten yhdisteiden uuttamiseen reaktioseoksista, ruoka-aineista, luonnontuotteista, lakkojen ja sidosaineiden anal...
Tuoteluettelon nro: (537-4528)
Toimittaja: Ahlstrom-Munksjö
Kuvaus: Aste ET/401, selluloosa.
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: Made from glass micro fibers without binder.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Borosilicate glass
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: Hylsyt, Extraction, Extraction thimble for 100 ml soxhlet extractor EZ 100 (EZ 100/H), Tyyppi: EX 100 HS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom