Uutoshylsyt
Toimittaja: Ahlstrom
517-0756EA 567 EUR
517-0756 517-0757 517-0754 BINZ400038 BINZ400039 BINZ142097 517-0755 BINZ400014 BINZ400015 BINZ400059 BINZ400056 BINZ400013 537-4504 537-4503 537-4506 537-4505 537-4509 BINZ400010 BINZ400054 BINZ400055 BINZ400031 BINZ400053 537-4500 BINZ400051 BINZ400070 537-4502 537-4501 BINZ400007 BINZ400008 BINZ400003 BINZ400001 BINZ400023 BINZ400002 BINZ400024 513-0760 BINZ400065 513-0767 513-0766 BINZ400061 BINZ400062 537-4510 513-0762 513-0761
Uutoshylsyt
Uuttolaitteet ja uutoshylsyt Uutoshylsyt
Aste ET/401
Sopii etenkin orgaanisten yhdisteiden uuttamiseen reaktioseoksista, ruoka-aineista, luonnontuotteista, lakkojen ja sidosaineiden analysointiin maalausväreistä sekä pölyn ja tervan määrittämiseen kaasuista.
Enimmäislämpötila: 120 °C
Luokka MK 360, kvartsikuitu
Kehitetty erityisesti ilmansaasteiden analysointiin.
Enimmäislämpötila: 900 °C
Luokka MG160, lasikuitu
Sopivat hyvin ympäristöanalytiikkaan
Enimmäislämpötila: 500 °C
T* käytetään mm. Tecator laitteissa