Hait: Kasvosuojaimet
Kasvonsuojaimia (visiiri) on saatavilla suojaamaan kemikaaliroiskeilta, mekaanisilta vaaroilta sekä kuumuudelta. Polykarbonaattivisiirit antavat hyvän suojan mekaanisia vaaroja sekä myös kemikaaleja vastaan. Asetaattivisiirit antavat hyvän kemikaalisuojan. Visiirejä löytyy myös kypäräkiinnityksellä, eri kypärävalmistajilla omat visiirit. Lisäksi valikoimiin kuuluu hitsausmaskit.
Kasvonsuojaimia (visiiri) on saatavilla suojaamaan kemikaaliroiskeilta, mekaanisilta vaaroilta sekä kuumuudelta. Polykarbonaattivisiirit antavat hyvän suojan mekaanisia vaaroja sekä myös kemikaaleja vastaan. Asetaattivisiirit antavat hyvän kemikaalisuojan. Visiirejä löytyy myös kypäräkiinnityksellä, eri kypärävalmistajilla omat visiirit. Lisäksi valikoimiin kuuluu hitsausmaskit.
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (MMMAV46)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-1635)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use i...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Tuoteluettelon nro: (JSPAAFA061-131-100)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Vahvasta polykarbonaatista valmistettu visiiri suojaa valokaarilta. Se sopii yhteen uvex-suojakypärien sekä kypäräkiinnitykseen tarkoitettujen uvex 2H...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ V4 series industrial Multisystem replacement face shields are available in multiple visor materials and color finishes.
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Tuoteluettelon nro: (MMMA5E-11)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Face Shield 5E-11 is an optical class 1, shade 5, green tinted, curved polycarbonate faceshield with anti-fog and anti-scratch coating for protection ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Tuoteluettelon nro: (MMMAWP98)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The WP98 Series Face Shield is a high impact resistant, clear acetate faceshield designed to fit 3M hard hats. It can be used with the H8 Headgear eas...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JSPAAFN060-000-000)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMAV4F)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCTS2019716)
Toimittaja: SCOTT SAFETY
Kuvaus: Interchange™ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA5A-CP)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JSPAAHV970-001-100)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom