Kasvosuoja, Bionic™
Toimittaja: Honeywell Safety
Bionic™
111-0252EA 66.5 EUR
111-0252 111-0133 111-0134
Kasvosuoja, Bionic™
Kasvosuojaimet
Tämä innovatiivinen kasvosuojain suojaa äärimmäisiltä mekaanisilta vaaroilta. Sitä voidaan käyttää yhdessä turvalasien tai hengityssuojainten kanssa.
  • Suojaa kasvot otsalta leukaan saakka
  • Turvallisuutta lisäävä lukitusmekanismi
  • Poikkeuksellisen pehmeät pehmusteet; pestävän hikinauhan voi myös tarvittaessa vaihtaa
  • Monipuoliset säätömahdollisuudet takaavat hyvän istuvuuden
Paino: 355 g.
Sertifikaatit: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9