Kasvosuojat, Relrsi/Relpsi
Toimittaja: Bollé Safety
Relrsi
111-1012EA 32.2 EUR
111-1012 111-0334
Kasvosuojat, Relrsi/Relpsi
Kasvosuojaimet
Suojakasvosuoja, joka on varustettu säädettävillä päähineillä sen varmistamiseksi, että visiiri pysyy tukevasti paikallaan.
  • Laaja näkökenttä
  • Kestävä kääntyvä kasvosuojus, kiinnitetty keltaiseen PP-muoviin
  • Suoja valmistettu 1,5 mm:n paksuisesta huurtumattomasta asetaatista tai 1,0 mm:n paksuisesta PC-muovista
  • Asetaattikasvosuojus suojaa oikosulkujen aiheuttamilta sähkökaarilta
Paino: 200 g
Sertifikaatit: EN 166, EN 170 (vain asetaattikasvosuoja).