  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "suodattimet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/00/20236900.jpg
Suodatus on yleinen työvaihe erilaisissa laboratoriotöissä. Suodattimilla voidaan puhdistaa ja konsentroida liuoksia sekä kaasuja. Kaasuista voidaan esimerkiksi poistaa ilmansaasteita, kosteutta tai kiinteitä partikkeleita. Liuoksia voidaan konsentroida ja niistä voidaan puhdistaa epäpuhtauksia sekä kontaminaation aiheuttajia. VWR:n valikoimasta löydät tuotteet kaikkeen suodatukseen, mm. suodatinpaperit, ruiskusuodattimet, lasikuitusuodattimet, membraanisuodattimet (kalvosuodattimet), linjasuodattimet, sentrifugisuodattimet ja tangentiaalivirtausjärjestelmät.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"631"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Saatavana selluloosa-asetaatti tai PES membraanilla. Membraanit 0,2 µm huokoskoolla sopivat erityisesti steriilisuodatukseen ja membraanit 0,45 µm huo...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Sidosaineettomilla lasikuitusuodattimilla on nopea virtaus, suuri suodatuskapasiteetti, hyvä lämmönsietokyky ja erinomainen sakkojen pitävyys.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Saatavana PP, PTFE ja Nylon membraaneilla. Membraaneita on saatavana 0,2 µm tai 0,45 µm huokoskoolla. Jos kolonnin partikkelikoko on suurempi kuin 3 µ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suppilo ja keräysastia polystyreeniä. Järjestelmät vesipohjaisten liuosten, kuten elatusaineiden, puskuriliuosten tai muiden biologisten nesteiden, va...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tämä vakuumisuodatusjärjestelmä on tarkoitettu puskuriliuosten, soluviljelyn ja mikrobiologian elatusaineiden sekä muiden biologisten nesteiden suodat...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Insertti ja keräysputki polypropeenia. Ultrasuodattimet sopivat hyvin peptidien, proteiinien, oligonukleotidien, DNA:n ja RNA:n konsentrointiin, puhdi...
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Toimittaja:  Advanced Chromatography Technologies
Kuvaus:   ACE® UHPLC precolumn filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for maximum comp...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 631
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava