Hait: Pullosuodattimet
Pullosuodattimia (vakuumisuodatusyksiköitä) löytyy erilaisia ja niitä voidaan käyttää moniin sovelluksiin, erityisesti vesipohjaisten liuosten suodatukseen ja sterilointiin sekä mm. elatusaineiden ja puskuriliuosten suodatukseen. Pullosuodatin voi sisältää suodatinsuppilon, jossa on kiinteä suodatinmembraani sekä liuoksen keruupullon. Saatavana on myös pelkkä suodatinsuppilo membraanilla. Pullosuodattimet ovat usein valmiiksi steriileitä ja yksittäispakattuja ja niitä on saatavilla eri membraanivaihtoehdoilla (esim. PES, selluloosa-asetaatti ja nylon).
33 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)