Hait: Sentrifugisuodattimet
Sentrifugisuodattimet (sentrifugikonsentraattorit) sopivat erityisesti suolanpoistoon, konsentroimiseen ja näytteen erottelemiseen. Tyypillisesti sentrifugisuodattimien avulla voidaan erotella liuenneita molekyylejä ja erittäin pienikokoisia partikkeleita sentrifugoinnin avulla. Partikkeleilla tulee olla keskenään tarpeeksi erikokoiset molekyylipainot, jotta ne erottuvat ultrasuodatuksella. Sentrifugikonsentraattoreita on valittavissa useilla eri molekyylipainon eli MWCO-arvon raja-arvoilla (ultrasuodatus) tai huokoskoolla (mikrosuodatus). Pienimmät sentrifugisuodattimet soveltuvat noin 50-500 µl näytemäärälle ja isoimmat noin 60 ml:n näytemäärälle. Sentrifugisuodattimia löytyy eri membraanivaihtoehdoilla kuten PES, nylon tai polypropeeni.
Sentrifugisuodattimet (sentrifugikonsentraattorit) sopivat erityisesti suolanpoistoon, konsentroimiseen ja näytteen erottelemiseen. Tyypillisesti sentrifugisuodattimien avulla voidaan erotella liuenneita molekyylejä ja erittäin pienikokoisia partikkeleita sentrifugoinnin avulla. Partikkeleilla tulee olla keskenään tarpeeksi erikokoiset molekyylipainot, jotta ne erottuvat ultrasuodatuksella. Sentrifugikonsentraattoreita on valittavissa useilla eri molekyylipainon eli MWCO-arvon raja-arvoilla (ultrasuodatus) tai huokoskoolla (mikrosuodatus). Pienimmät sentrifugisuodattimet soveltuvat noin 50-500 µl näytemäärälle ja isoimmat noin 60 ml:n näytemäärälle. Sentrifugisuodattimia löytyy eri membraanivaihtoehdoilla kuten PES, nylon tai polypropeeni.
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP-insertti ja vastaanotinputki. MWCO-suodattimet ovat ihanteellisia peptidien, proteiinien, oligonukleotidien, DNA: n ja RNA: n tiivistämiseen, puhdi...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cyto strips made of filter board for cytocentrifuges. Absorption of excess liquids from the staining of samples in cytologic analysis. Can be used in ...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Pall Nanosep device for nucleic acid binding (NAB) incorporates a dual layer silica-based quartz glass fiber media to allow for efficient binding ...
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Tuoteluettelon nro: (AGLS5188-5202)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Spin concentrators are devices used to concentrate protein samples via low-speed centrifugation through MWCo filters into a collection tube.
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These centrifugal devices are suitable for rapid sample prepration in many applications.
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Nämä keskipakolaitteet tarjoavat tarkan ja nopean rikasteen mikrolitramäärien talteenoton.
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Convenient and reliable concentration, purification and diafiltration of 15 to 60 ml biological samples. Concentrate 60 ml sample volumes to 4 ml in 3...
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: These disposable spin columns are designed for protein purification. These spin columns are uniquely designed, with a snap off end converting to a clo...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: These C18 spin columns are ready-to-use micro centrifuge columns for peptide clean up and concentration. The columns consist of porous C18 reverse-pha...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Vivaspin® Turbo 15 can handle 0,1 to 15 ml sample volume in swing bucket rotors and 11 ml in fixed angle rotors accepting 50 ml centrifuge tubes.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Vivaspin® 20 centrifugal concentrators offer increased volume flexibility and performance to the Vivaspin® potfolio. Vivaspin® 20 handles 5 to 20 ml i...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Vivaspin® centrifugal concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples. Vivaspin® 500 centrifugal filt...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Sentrifugisuodattimet, Vivaspin®, 15R, Membraani: Hydrosart®, MWCO: 10 kD
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom