VWR®, Suodattimet, sentrifugikonsentraattorit
Toimittaja: VWR
VWR®
516-0234EA 910 EUR
VWRU82031-354 VWRU82031-344 VWRU82031-356 VWRU82031-350 VWRU82031-362 VWRU82031-346 VWRU82031-358 VWRU82031-348 516-0234 516-0235 516-0232 516-0233 516-0230 516-0231 516-0229 516-0227 516-0228 516-0236
VWR®, Suodattimet, sentrifugikonsentraattorit
Suodattimet Sentrifugisuodattimet
PP-insertti ja vastaanotinputki. MWCO-suodattimet ovat ihanteellisia peptidien, proteiinien, oligonukleotidien, DNA: n ja RNA: n tiivistämiseen, puhdistamiseen ja suolan poistamiseen.
  • Low binding, typical recovery greater than 90%
  • Sealed membrane
  • Fit rotors that accept 1,5 ml tubes
0,2 ja 0,45 µm:n sentrifugisuodattimia käytetään sakan poistoon, näytteiden selkeyttämiseen tai agaroosi- tai akryyliamidigeelijäämien puhdistamiseen ennen ultrasuodatusta.