  • Kriteerit
    • In Stock (27)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Suodatusupokkaat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
Lasisissa suodatusupokkaissa on usein integroitu lasisintterilevy ja vaihtoehtoja löytyy eri huokoisuuksilla olevilla sinttereillä. Lisäksi löytyy posliinisia suodatusupokkaita, joissa on vastaavasti myös huokoinen pohja suodatusta varten. Lasisille suodatusupokkaille on lisäksi saatavana suppilon muotoisia sovittimia.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Posliinia, huokoinen pohja
Toimittaja:  ROBU GLASFILTER
Kuvaus:   Suodatusupokas integroitu sintrattu lasisuodatinlevy. Borosilikaattilasia 3.3.
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Toimittaja:  ROBU GLASFILTER
Kuvaus:   Suodatinsulatusastiat, Borosilikaattilasia 3.3, Huokoisuus: 4, Tilavuus: 50 ml, Levyn halk.: 30 mm
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   Suodatinsulatusastiat, Borosilikaattilasia 3.3, Huokoisuus: 4, Tilavuus: 8 ml, Levyn halk.: 20 mm
Toimittaja:  ROBU GLASFILTER
Kuvaus:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Toimittaja:  SCILABWARE
Kuvaus:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (459-0019)
Toimittaja:  AVIGNON
Kuvaus:   Crucibles according to Gooch, made of porcelain.
UOM:  1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava