Hait: Suodatinkiekot
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (57171.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Solid phase extraction disks provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from dri...
UOM: 1 * 24 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Discs are pre-assembled for use in preparing aqueous samples for analysis. Laminar configuration provides filtration capacity and inlet characteristic...
Tuoteluettelon nro: (66884-U)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
UOM: 1 * 20 Items
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Filter discs made from DURAN®, borosilicate glass. Edges not fused and centred, surface untreated.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These filter discs feature a fused glass rim.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Sintered glass filters have neutral properties with unfused edge and untreated surfaces. The hard sintering process makes the material resilient.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: The polyester drain disc is binder free and has a thickness of 100 µm.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom