Hait: Suodatinpaperit
Suodatinpaperiryhmästämme löydät mm. kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia suodatinpapereita, faasinerotuspapereita, kromatografiapapereita, siementen testauspapereita ja erilaisia teknisiä suodatinpapereita. Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset suodatinpaperit ovat tyypillisesti selluloosapohjaisia. Kvantitatiivisista suodatinpapereista löytyy erittäin vähän tuhkaa sisältäviä vaihtoehtoja, jotka soveltuvat erityisesti gravimetrisiin analyyseihin. Faasinerotuspapereita voidaan käyttää liuotinfaasin ja vesifaasin erotteluun. Siementen testauspapereita käytetään yleisesti esimerkiksi tutkimuslaitoksissa siementen itävyyden testaamiseen. Kromatografiapapereita käytetään esimerkiksi erilaisiin kromatografisiin sovelluksiin ja elektroforeesiin.
Suodatinpaperiryhmästämme löydät mm. kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia suodatinpapereita, faasinerotuspapereita, kromatografiapapereita, siementen testauspapereita ja erilaisia teknisiä suodatinpapereita. Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset suodatinpaperit ovat tyypillisesti selluloosapohjaisia. Kvantitatiivisista suodatinpapereista löytyy erittäin vähän tuhkaa sisältäviä vaihtoehtoja, jotka soveltuvat erityisesti gravimetrisiin analyyseihin. Faasinerotuspapereita voidaan käyttää liuotinfaasin ja vesifaasin erotteluun. Siementen testauspapereita käytetään yleisesti esimerkiksi tutkimuslaitoksissa siementen itävyyden testaamiseen. Kromatografiapapereita käytetään esimerkiksi erilaisiin kromatografisiin sovelluksiin ja elektroforeesiin.
159  results were found
SearchResultCount:"159"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 424: Lyijy-, rauta- ja hopeasulfidin, alkalikarbonaatin, lyijykromaatin, arsenikin, antimonin, kadmiumin ja elintarvikkeiden suodatukseen. Mait...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Luokka 402 ja 302: Yleiskäyttöinen kvalitatiivinen suodatinpaperi. Sopii useimmille sulfideille. Soveltuu maitotuotteiden kokonaisrasvapitoisuu...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Hydrofobinen suodatinpaperi, jota käytetään vesiliuosten erottamiseen orgaanisista liuoksista.
Tuoteluettelon nro: (516-0316)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Low nitrogen content filters for determination of nitrogen content in steel and iron samples dissolved in acid. Filtration of fine precipitates to dis...
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Grade 589/2 filters from Cytiva are used in routine quantitative analyses, including analysis of aqueous suspension in paper, flour analysis,...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: With less than 0,01% ash, Cytiva's Whatman Grade 589/1 filter papers can be used for the Blaine test in the cement industry and as an ash content tes...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Grade 4 Qualitative Filter Papers are a standard grade, high flow rate filter paper. They are useful in qualitative analytical separations whe...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: A standard grade clarifying filter excellent for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman Grade 43 filters support inorganic analysis and other forms of instrumental analyses. The low ash content also makes Grade 43 appropr...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Grade 40 high-purity filters from Cytiva's business are general-purpose papers for quantitative analysis. Grade 40 filters are suitable for a ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: A standard grade filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtrat...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Grade 1 Qualitative Filter Papers are the most widely used filter paper for routine laboratory applications, qualitative analytical separation...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 159
no targeter for Bottom