  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kvartsivilla"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/99/18945299.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glass wool, 1000 g
Tuoteluettelon nro: (24950.152)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Glass wool, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Toimittaja:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Kuvaus:   Glass wool, 500 g
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Erittäin hienojakoinen
Tuoteluettelon nro: (HYPE60180-785)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Glass wool, 10 g
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   This glass wool can be used as a filter aid.
Toimittaja:  Macherey-Nagel
Kuvaus:   Qualitative filter flocs, MN 101, 1000 g
Tuoteluettelon nro: (PERC03302737)
Toimittaja:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Kuvaus:   [EN]LABEL SILANIZED GLASS WOOL 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava