Hait: Membraanisuodatinkapselit
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: A filter for every step in your process. From drug discovery and basic research to process development, Pall Laboratory's AcroPak capsules come in a v...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (516-1169)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Acro 500 filter capsule with Supor EKV membrane and polycarbonate housing offers a 500 cm² effective filtration area (EFA) for the sterile filtrat...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Membraanisuodatinkapselit, AcroPak™, PP, Membraani: PTFE, Ei steriili, Huokoskoko: 0,2 µm, Suodatuspinta-ala: 280 cm²
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Versapor®-akryylikopolymeerikalvo, runko polykarbonaattia. Hiukkasia sisältävien nesteiden (kuten seerumin) esisuodatukseen ennen lopullista steriiliä...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Membraanisuodatinkapselit, Envirochek®, PC, Membraani: PES, Ei steriili, Envirochek®, Suodatuspinta-ala: 1300 cm²
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: High performance, disposable filters for low flow applications. These filters provide compatibility with a wide range of acids, bases and non flammabl...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These disposable capsules offer easy microfiltration for laboratories and small-volume processors.The pleated capsules combine the efficiency of a mem...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The HDC II filter medium is comprised of a high performance pleated cartridge with a polypropylene filter medium.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: These Polycap™ GW (Ground Water) capsule filters are specifically designed for sample preparation of ground water samples for dissolved metals analysi...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: AcroPak™ 20 capsule filters are designed to efficiently process up to 2 litres of chemical and biological fluids. These filters are available in 3 dif...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: GWV High capacity capsules -kapselit on suunniteltu pohjavesinäytteiden suodattamiseen liuenneiden metallien analyysia varten. 42 Metallianalyysin ser...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Aquaprep™ 600 -kapselit on suunniteltu pohjavesinäytteiden valmisteluun liuenneiden metallien analyysia varten. Pakkauksiin on painettu 42 metallin se...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These are scaleable depth capsules for prefiltration and clarification. They are designed for small-volume production and scale-up evaluation.
Tuoteluettelon nro: (516-9104)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Acrocap™ devices are widely used for the preparation of groundwater samples with low levels of particulate matter for general and dissolved metals...
UOM: 1 * 200 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom