Täyttökoneen suodatinkapseli
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7519EA 175 EUR
PALL12121
Täyttökoneen suodatinkapseli
Suunniteltu lopulliseksi kiillotussuodattimeksi täyttökoneille.
  • Sisäänrakennettu ilmastussuodatin.
Suunniteltu täyttölaitteiden viimeiseksi suodattimeksi.
Polysulfonimembraani, polykarbonaattikotelo