Hait: Membraanisuodatinsuppilot
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®-borosilikaattilasista valmistettu yksikkö, 3.3, PTFE-tuki ja anodisoidusta alumiinista valmistettu puristin, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Tuoteluettelon nro: (514-0054)
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
UOM: 1 * 24 Items
Tuoteluettelon nro: (SCERSP953820-1047)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCERSP179950-4532)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Tuoteluettelon nro: (SCERSP953730-0000)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom