  • Kriteerit
    • In Stock (158)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Membraanisuodattimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/15/18989515.jpg
Membraanisuodattimet tunnetaan myös nimellä kalvosuodattimet ja niitä käytetään laajasti erilaisiin suodatussovelluksiin kuten veden puhtauden määrityksiin. Membraanisuodatus voi olla myös keino liuoksen steriloimiseen suodattamalla liuos sopivan huokoskoon läpi. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos liuos ei kestä kuumaa lämpötilaa eikä sitä voida autoklavoida. Membraanisuodattimia löytyy useita eri materiaalivaihtoehtoja (esim. PES, selluloosa-asetaatti, selluloosanitraatti, nylon, polypropyleeni, PVDF ja PTFE), joista osa sopii paremmin vesipohjaisille liuoksille ja osa kestää hyvin myös liuotinpohjaisten liuosten suodatusta. Osa materiaaleista sopii sekä vesi- että liuotinpohjaisille liuoksille. Kalvosuodattimia on lisäksi saatavilla useita eri huokoskoko- ja halkaisijavaihtoehtoja.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Certified hydrophilic mixed cellulose esters membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Hydrophilic PES Supor® membrane for reduced filtration time, optimised for biological, pharmaceutical and sterilising filtration requirements.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   These membranes have been designed specifically for use with the Sentino® automatic filter dispenser.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Hydrophilic acrylic polymer Versapor® membrane on non woven support ideal for pre-filtration of difficult to filter solutions and serum.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Hydrophilic PP membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Contrasting hydrophilic modified black PES membrane for microbiological analysis.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Naturally hydrophilic highly versatile laboratory membrane filter.
Toimittaja:  Pall Laboratory
Kuvaus:   Nylon 6,6 membranes for fluid filtration in the pharmaceutical, biotechnology, electronics, food and beverage industries and for analytical applicatio...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Seuraava 