Kalvosuodatin
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PALL60146EA 678 EUR
PALL60146 514-4042 516-7839 516-8909 516-8910 516-8912 514-4188 514-4046 514-4189 514-4187 514-4044
Kalvosuodatin
Suodattimet Membraanisuodattimet
Vahvat, kemiallisesti kestävät kalvot ilmanvalvontaan ja näytteenottoon aggressiivisissa ympäristöissä.
  • Takaa gravimetriset määritykset alhaisella taaramassalla
  • Soveltuu erinomaisesti kaasujen ja/tai orgaanisten liuottimien suodatukseen
  • Tuetut membraanit lisäävät kestävyyttä vaativissa testausympäristöissä tai happoaerosolien valvonnassa
Teflo membrane: PTFE ja PMP-tukirengas. Tyypillinen aerosolien pidättyminen: 1 ja 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) membrane: PTFE, polypropeenituki.